Learn More
Ansell Edmont™ Guanti in nitrile Microflex™ monouso con polsino lungo
Codice prodotto. p-7074281
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medio
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15527304 X-Large pezzi 100
15547304 Small pezzi 100
15537304 2X-Large pezzi 100
15557304 Medio pezzi 100
15567304 Large pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15527304 Fornitore Ansell Edmont™ N. del fornitore 93243100
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Offre una protezione aggiuntiva alla parte superiore del braccio e maggiore sicurezza da contaminazioni incrociate. Formulazione in morbido nitrile molto confortevole da indossare, con design migliorato del polsino che impedisce l'arrotolamento dei guanti.
Provide additional protection to the upper arm and extra security against cross contamination. Made with soft nitrile formulation for comfortable fit and feel while improved cuff design helps prevent gloves from rolling down.
  • 400mm elbow-length cuff provides extra security against cross contamination
  • Made with soft nitrile formulation for comfortable fit and feel
  • Textured fingers and palm ensure a secure grip in a variety of applications
  • Nitrile formulation offers greater puncture resistance and chemical resistance than natural rubber latex
  • Gloves are packed in polybags to help protect product integrity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D 3577, Tipo II, CE 0493
Applicazioni Industrial
Colore Blu
Hand Ambidestri
Latex Free Sì
Materiale Nitrile
Powdered Senza talco
Product Type Chemical-resistant Gloves
Size X-Large
Sterilità Non sterile
Spessore (sistema metrico) 0.12 mm
Stile delle dita Finitura antiscivolo
Stile polso guanto A biglia, allungata
Modello Da 93 a 243
Tipo di imballaggio Sacchetto in plastica
Quantità Confezione da 100
Forza di trazione 14 MPa
Lunghezza (sistema metrico) 400 mm
Larghezza (sistema metrico) 120 mm