Description
- Two layers of reliable barrier protection
- For protection against hazardous substances and high-risk patient handling
- Designed with non-stick and non-foaming properties
- Reduced interference and increased productivity
- Advanced barrier protection for demanding tasks
- AQL 0.65
Spécification
Spécification
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 455 1-4, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Accelerator Free | Yes |
| Applications | Industrial |
| AQL | 0.65 |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| Exterior Finish | Fingertip Textured |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Powdered | Powder Free |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?