Learn More
Ansell MICROFLEX™ LifeStar™ EC 93-868 High Risk Nitrile Exam Gloves
Codice prodotto. 16885440 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
12
Dimensione della confezione:
pezzi 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
16885440 11 pezzi 100
16845440 7 pezzi 100
16855440 8 pezzi 100
16895440 12 pezzi 100
16865440 9 pezzi 100
16875440 10 pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 16885440 Fornitore Ansell N. del fornitore 93868110
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Guanti in nitrile per esami ad alto rischio
  • Design a doppio strato e a due colori per due strati di protezione
  • Testato per la protezione contro le sostanze chimiche pericolose
  • Barriera protettiva avanzata (AQL 0,65)
  • Proprietà antiaderenti e non schiumogene per ridurre le interferenze durante il lavoro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) EN 455 1-4, EN 420:2003 + A1:2009
Accelerator Free Yes
Applicazioni Industrial
AQL 0.65
Colore White
Monouso Single-use
Finitura esterna Fingertip Textured
Latex Free Yes
Materiale Nitrile
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Examination Glove
Size 11
Sterilità Non-sterile
EN 421 Yes
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES JKPT
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Da utilizzare con (applicazione) Handling hazardous substance and high-risk patients
Stile polso guanto Con bordino
Serie 93-868