Learn More
Ansell MICROFLEX™ 63-864 Latex Gloves
Codice prodotto. p-6983058
Cambia vista
Click to view available options
Size:
6
7
8
8.5
9,5
Dimensione della confezione:
pezzi 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15529451 6 pezzi 100
15539451 7 pezzi 100
15549451 8 pezzi 100
15559451 8.5 pezzi 100
15569451 9,5 pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15529451 Fornitore Ansell N. del fornitore 63864060
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Prevents rips and tears with thicker than average fingertips. Ansell™ MICROFLEX™ 63-864 Latex Gloves offer a reliable and precise grip.
  • Le punte delle dita sono più spesse della maggior parte dei guanti in lattice standard per offrire la massima protezione.
  • La punta delle dita testurizzata e migliorata offre una presa sicura e affidabile in ambienti di lavoro difficili, migliorando la manualità per una maggiore produttività.
  • Che si tratti di attività per impieghi medi o pesanti, le mani sono al sicuro e rimangono asciutte – anche in condizioni di bagnato o asciutto.
  • Lo spessore del palmo soddisfa e supera gli standard di qualità.
  • Il tasso di perforazione è inferiore ai requisiti minimi standard per i guanti in lattice medi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EN 374
Chlorinated Yes
Accelerator Free No
Applicazioni Industrial, Laboratory
AQL 1.5
Colore Natural
Monouso Single-use
Finitura esterna Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 0.0079 in.
Finger Thickness (Metric) 0.20 mm
Latex Free No
Materiale Rubber Latex
Palm Thickness (English) 0.0075 in.
Palm Thickness (Metric) 0.19 mm
Powdered Powder Free
Product Type Latex Disposable Gloves
Size 6
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 0.020 in.
Spessore (sistema metrico) 0.16 mm
Stile polso guanto Con bordino/arrotolato
Grip Design Textured
Tipo di imballaggio Scatola dispenser
Quantità 100 Pk.
Lunghezza (sistema imperiale) 9.6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 245 mm