Learn More
Cytiva MicroFunnel™ Filters Funnel with GN-6 Membrane
Descrizione
- Easy squeeze removal of funnel to access membrane – no twisting means less RSI and membrane tearing
- Proven membrane performance
- For research use only
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Dimensione del poro | 0.45 μm |
| Quantità | 200/Pk. |
| Sterilità | Sterile |
| Tipo di imballaggio | Individually Wrapped |
| Materiale (membrana) | GN-6 Metricel Mixed Cellulose Ester |