Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) MicroFunnel™ Filters Funnel with Metricel™ Black Membrane
Ready-to-use, sterile and individually packaged MicroFunnel filter funnels reduce chances of cross contamination.
263.00€ - 375.00€
Specifica
Descrizione Sterile
Materiale (membrana) Metricel Membrane Modified PES
Dimensione del poro 0.45 μm
Colore della griglia Black
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
17104411
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva (formerly Pall Lab)
4805
100 mL
375.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17104421
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva (formerly Pall Lab)
4817
300 mL
263.00€
pezzi 20
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Easy squeeze removal of funnel to access membrane – no twisting means less RSI and membrane tearing
  • Proven membrane performance
  • For research use only
Specifica
Specifica
Sterile
Metricel Membrane Modified PES
0.45 μm