Learn More
Ansell Edmont™ Microgard™ 2000 Standard Sleeves
Codice prodotto. 15516544 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
21 in.
Dimensione della confezione:
300 paia
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
15516544 21 in. 300 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15516544 Fornitore Ansell Edmont™ N. del fornitore WH20B0060000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    910.40€
    595.63€ / 300 paia
    Risparmia 314.77€
    34% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Fits over the arm just past the elbow to the bicep. Ansell Edmont™ Microgard™ 2000 Standard Sleeves include elasticated openings at both ends.
  • Elasticated at both ends
  • Bound seams
  • Microporous polyethylene laminate
  • Barrier to hazardous liquid and particulate substances
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size Universal
Product Type General Purpose Sleeve
Materiale Microporous Polyethylene Laminate (Non-woven)
Colore White
Sterilità Non-sterile
Monouso Single-use
Tipo di chiusura Elastic Ends
Tipo di giuntura Bound
Stile polso Elastico
Lunghezza (sistema imperiale) 21 in.
Lunghezza (sistema metrico) 51 cm