Description
- Elastic to top of boot
- Tie fastening
- Bound seams
- Microporous polypropylene laminate
Specifications
Specifications
| Size | One Size |
| Materiale | Polypropylene |
| Latex Free | Yes |
| Colore | White |
| Monouso | Single-use |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo di chiusura | Elastic Top with Ankle Ties |
| Tipo di suola | Standard |
| Modello | WH25-B-00-406-00 |
| Tipo di giuntura | Bound |
| Show More |