Learn More
Thermo Scientific™ Rotore ad angolo fisso Microliter 30 x 2 ml
Codice prodotto. 10627005 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
30 x 2 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
10627005 30 x 2 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10627005 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 75003652
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1555.00€
    1500.00€ / pezzi 1
    Risparmia 55.00€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Perform high-speed separations at 15,200rpm using the Thermo Scientific™ Microliter 30 x 2mL Fixed-Angle Rotor.
Perform high-speed separations at 15,200rpm using the Thermo Scientific™ Microliter 30 x 2mL Fixed-Angle Rotor.
Compatible with:
Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ X1, Sorvall ST 16, Megafuge™ 16, Multifuge™ X1, SL 16 Series
Recommended for:
Supports micro-volume protocols including nucleic acid or protein lysate preparation and PCR reaction setup.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Rotore ad angolo fisso Microliter 30 x 2 ml
Tipo Rotore ad angolo fisso
Capacità 30 x 2 mL
RCF max 25,830 x g
Velocità max 15,200 rpm
Raggio (sistema metrico) Max: 10 cm
Max. Tube Length 50 mm
Max. Tube Diameter 11 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Sorvall ST 40, Sorvall ST 16, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1, Megafuge 40, Megafuge 16, Multifuge X1, SL 16 Series
Angolo 45°
Certificazione/Conformità Certificazione di biocontenimento di CAMR™, HPA, Porton Down, U.K.
Biocontainment Yes