Learn More
Thermo Scientific™ Rotore ad angolo fisso in alluminio sigillato Microliter 48 x 2 ml
Codice prodotto. 10637455 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
48 x 2 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
10637455 48 x 2 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10637455 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 75003602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2020.00€
    1692.00€ / pezzi 1
    Risparmia 328.00€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Support micro-volume protocols, featuring capacity flexibility with adapters ranging from 12 to 24mL
Support micro-volume protocols with the Thermo Scientific™ Microliter 48 x 2mL Sealed Aluminum Fixed Angle Rotor,which features abundant flexibility in regards to capacity, with adapters ranging from 12 to 24mL. Choose from PCR and Microtubes.
Ordering Information:
Tube Adapters sold separately in sets of 24. Contact your Sales Representative for details.
Compatible with:
Thermo Scientific Sorvall™ ST 40/40R, Sorvall Legend™ XT/XTR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R Centrifuge Series
Recommended for:
DNA, RNA, plasmid, and small volume protein isolation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Rotore ad angolo fisso in alluminio sigillato Microliter 48 x 2 ml
Materiale Aluminum
Tipo Rotore ad angolo fisso
Capacità 48 x 2 ml
RCF max 25,314 x g
Velocità max 15,200 rpm
Raggio (sistema metrico) Max/Min: 9.8cm / 5.9cm
Raggio (sistema metrico) min. 5.9 cm
Fattore K 556
Max. Tube Length 50 mm
Max. Tube Diameter 11 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifughe Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ XT/XF, Sorvall Legend™ X1, Sorvall ST 40, Sorvall ST 16, ™ Multifuge™ X3/X3F, ™ Multifuge™ X1, ™ Megafuge™ 40, ™ Megafuge™ 16, SL 40/40F e SL 16
Angolo 45°
Certificazione/Conformità Certificazione di biocontenimento di CAMR™, HPA, Porton Down, U.K.
Biocontainment Yes