Learn More
Hamilton™ Siringhe per autocampionatori PAL LC Microliter™ e Gastight™ con tecnologie CTC e LEAP
Codice prodotto. 11527714
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
22s G
Misura 22
Misura 22s
Tipo di collegamento:
Cementato
Fisso
Fixed
Lunghezza (sistema imperiale):
2 in.
2.2 in.
Modello:
701
1001
1002
1005
1701
1702
1710
1725
1750
Dimensione della confezione:
Pezzo
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Calibro dell'ago Tipo di collegamento Lunghezza (sistema imperiale) Modello Dimensione della confezione
11527714 Misura 22 Fisso 2 in. 1750 Pezzo
11592495 Misura 22s Cementato 2 in. 1702 Pezzo
10440743 22s G Fixed 2 in. 1702 Pezzo
11517714 Misura 22s Cementato 2 in. 701 Pezzo
10078651 Misura 22s Fisso 2 in. 1710 Pezzo
11547774 Misura 22 Cementato 2 in. 1005 Pezzo
11527744 Misura 22 Cementato 2 in. 1001 Pezzo
15162514 Misura 22s Fisso 2.2 in. 1702 Pezzo
13515830 Misura 22s Fisso 2.2 in. 1702 Pezzo
11577734 Misura 22s Fisso 2 in. 1701 Pezzo
10797435 Misura 22 Fisso 2 in. 1725 Pezzo
10227974 Misura 22 Cementato 2 in. 1710 Pezzo
13293489 Misura 22s Fisso 2.2 in. 1710 Pezzo
10679009 Misura 22 Cementato 2 in. 1002 Pezzo
15152514 Misura 22 Fisso 2.2 in. 1710 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Codice prodotto. 11527714 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 203349
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00€
    102.30€ / pezzi 1
    Risparmia 43.70€
    29% Sconto
Spedizione stimata: 18-12-2026
Per l'uso con CTC LC PAL, HTC PAL, HTS PAL HTX PAL, PAL HTC-xt, PAL HTS-xt, PAL HTX-xt estesi e altri sistemi di autocampionamento
Syringes in this category are either 700 series Microliter or 1700 and 1000 series Gastight syringes. Microliter syringes have stainless steel plungers that are hand fitted to glass barrels and are designed for liquid sampling. Gastight syringes have PTFE plunger tips that create tight connections between syringe barrels and plungers allowing for liquid or gas sampling.
  • C-Line with high-temperature plunger tip
  • Adjustable plunger button for plunger tip clearance
  • PTFE/polymer for temperature stability
  • Hub and needle design for zero carryover
  • Polished and coated syringe glass barrel chemical inertness
  • Syringe terminations: fixed needle (FN), Luer tip cemented needle (LTN)
  • Blunt needle point style: 3
Fixed Needle (FN)
  • Found on CTC chromatography syringes
  • Direct attachment of needle to barrel
Luer Tip Cemented Needle (LTN)
  • For mid volume syringes
  • Needles are cemented into glass syringe barrels at points corresponding to zero graduation mark
  • Not autoclavable
  • Needle gauge is determined by syringe volume and are not user-selectable
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), Stainless Steel (Plunger)
Calibro dell'ago Misura 22
Diametro (sistema imperiale) interno 0.128 in.
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.016 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.041 cm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.0283 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.305 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.326 cm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.775 cm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.072 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 51 mm
Product Type Siringa per autocampionatore Gastight™
Pressione max 68.9 bar
Temperatura max (sistema imperiale) 122°F
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Min. Temperature (English) 68°F
Modello 1750
Min. Temperature (Metric) 20°C
Quantità Ciascuno
Volume (sistema metrico) 500 μl
Stile del punto dell'ago Smussato
Da utilizzare con (apparecchiatura) CTC LC PAL, HTC PAL, HTS PAL HTX PAL, PAL HTC-xt, PAL HTS-xt, PAL HTX-xt estesi e altri autocampiona
Tipo di collegamento Fisso