Learn More
Greiner Bio-One Micropiastre ELISA da 96 pozzetti in polistirene con fondo a F Microlon™
Codice prodotto. 10577091
Cambia vista
Click to view available options
Proprietà di legame:
High Binding
Medium Binding
Design pozzetto:
Chimney Well
Standard Well
Dimensione della confezione:
pezzi 40
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Proprietà di legame Design pozzetto Dimensione della confezione
10577091 High Binding Standard Well pezzi 40
10043211 High Binding Chimney Well pezzi 40
10680932 Medium Binding Chimney Well pezzi 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10577091 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 655061
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In polistirene trasparente per garantire un’ottima visibilità. Le micropiastre ELISA Greiner BioOne™ Microlon™ in polistirolo a 96 pozzetti sono testate in un immunodosaggio colorimetrico per applicazioni di ricerca immunologica.
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-Pyrogenic
  • Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
  • Tracebility from production through a defined LOT number system
  • Manufactured from crystal clear polystyrene
  • The footprint is compatible with automated systems
  • Well to well spacing : 9 mm
  • Alphanumeric well coding
  • Suitable for transmission measurements
  • Specifically treated to provide an incresed protein binding
  • Well profile: F-bottom / standard (flat bottom)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre Alphanumeric
Proprietà di legame High Binding
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 8 x 12
Colore Trasparente
Product Type ELISA Microplate
Materiale Polistirene
No. of Wells 96
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Microlon 600
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
Quantità Confezione da 40
Design pozzetto Standard Well