Learn More
DuraLab Slitta micrometrica 1 mm/0,1 mm
Codice prodotto. 30280253
Cambia vista
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
1 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Spessore (sistema metrico) Dimensione della confezione
30280253 1 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30280253 Fornitore DuraLab N. del fornitore DRL0068
Spedizione stimata: 11-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Migliora l'accuratezza delle tue misurazioni microscopiche con il vetrino micrometrico DuraLab, con divisioni da 1 mm/0,01 mm. Questo vetrino di alta qualità è essenziale per la calibrazione e misurazioni accurate in varie applicazioni di microscopia.
  • Migliora la precisione delle tue misurazioni microscopiche con il vetrino micrometrico DuraLab, con divisioni da 1 mm/0,01 mm
  • Questo vetrino di alta qualità è essenziale per la calibrazione e la misurazione accurata in varie applicazioni di microscopia
  • Nel curriculum scientifico del Regno Unito, il vetrino micrometrico è indispensabile per le esercitazioni pratiche di microscopia ottica. Viene utilizzato specificamente per calibrare il reticolo dell'oculare, consentendo agli studenti di misurare con precisione le dimensioni dei campioni.
  • Questa calibrazione è essenziale per le esercitazioni pratiche che comportano l'osservazione e l'analisi delle strutture cellulari, garantendo agli studenti lo sviluppo di competenze in termini di precisione e metodi scientifici.
  • Non dimenticare di dare un'occhiata alla nostra gamma di microscopi DuraLab, progettati per uso didattico.
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm
Larghezza (sistema metrico) 25 mm
Edges 90°, Ground
Frosted Not Frosted
Materiale Glass
Precleaned Yes
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Tipo Microscope Slide
Conteggio pozzetti 0