Specifica
| Indicatore di colore | No |
| Capacità | Depends on the quality of the inlet water |
| Portata | 20 l/ora |
| Dimensione del poro | 0.1 μm |
| Tipo di resina | Macroreticular Resin |
| Dimensioni del filtro | 500 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per purificazione dell'acqua, purificazione finale della protezione finale e limitazione dell'intasamento dei filtri, eliminazione di colloidi, particelle leggermente ionizzate |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per serie M3 |
| Pressione in entrata | 2.5 bar |
| Pressione | 2.5 bar |
| Vedi altri risultati |