Learn More
Micronova™ FlexBrush™ and Covers
These S and J-shaped nylon bristle brushes feature a flexible core that allows the user to shape the brush for custom applications, making them ideal for cleaning pipe exteriors, fittings and railings. Optional covers available with a choice of fabrics to enhance sanitation.
11.25€ - 12.55€
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
13187776
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Micronova™
FBC-6AA
FlexBrush Cover, Microfiber, blue microfiber, bristle cover Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
13167776
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Micronova™
FBC-611
FlexBrush Cover, NovaPoly, knit polyester, bristle cover w foam Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
The Micronova FlexBrush™ is available with either a stainless steel, or a zinc wire core for additional stiffness. These brushes are ideal for cleaning small parts and equipment, with optional slip-on covers for specialized cleaning. An optional plastic grip handle attaches to threaded handles for extended reach.
  • Flexible S and J-shaped wire brushes with nylon bristles
  • Ideal for cleaning pipe exteriors, fittings and railing
  • Available stainless steel or zinc wire core
    • Zinc core provides additional stiffness
  • Brushes can be shaped for custom applications
  • 2.25-inch diameter bristles, 9-inch brush heads
  • Available in a choice of fabrics for enhance sanitation
    • NovaPoly — 100% smooth knit polyester provides excellent disinfectant dispersal
    • Microfiber — 80% polyester, 20% polyamide is highly absorbent and effective wet or dry
  • Plastic grip may be attached to threaded handles
  • Gamma irradiated covers available for aseptic areas
  • Made with FDA compliant materials
  • Covers are autoclavable