Learn More
Micronova™ Hand Held Scraper
Codice prodotto. 13127286 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
8 in.
9.25 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
13127286 8 in. Pezzo
13177786 9.25 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13127286 Fornitore Micronova™ N. del fornitore HHSWH8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.70€
    20.81€ / pezzi 1
    Risparmia 0.89€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
A hand held, polypropylene scraper tool with an injection-molded, seamless design that prevents bacterial growth during residue and build-up removal in controlled environments.
The Micronova Hand Held Scraper features injection-molded, polypropylene construction, without seams or cracks that might harbor bacterial growth. The scraper is autoclavable and will not scratch metal surfaces.
  • Injection-molded, hand held scraper tool
  • For removing residue and build up in controlled environments
  • White polypropylene construction
  • No seams or cracks to harbor bacterial growth
  • Will not scratch metal surfaces
  • Available in 8 or 10-inch lengths
  • Autoclavable
Specifications
Product Type Scraper Tool
Colore Bianco
Lunghezza (sistema imperiale) 8 in.
Sterilità Non-sterile
Lunghezza (sistema metrico) 20.3 cm
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Larghezza (sistema metrico) 7.6 cm
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.
Resistente a Prodotti chimici
Size 7.62 x 20.32 (3 x 8 in.)
Monouso Reusable
Quantità 1/Pk., 12/Cs.
Care Instructions Store at Ambient Temperature
Da utilizzare con (applicazione) Controlled Environment Residue Removal
Certificazione/Conformità FDA Compliant
Color-coded No