Learn More
Micronova™ M-Zone™ Bottle Brush
Codice prodotto. 12765715 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blue
Green
Red
White
Yellow
Diametro (sistema metrico) setole:
6.4 cm
7.6 cm
8.26 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12765715
Marca: Micronova™ BRDB01
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Color-coded bottle brushes with rounded, stiff polyester bristles for versatile and aggressive cleaning of bottles and various equipment in production and in the lab.
A range of color-coded bottle brushes with rounded, stiff polyester bristles for versatile and aggressive cleaning of bottles and various equipment in production and in the lab.
The Micronova M-Zone™ Bottle Brushes are multipurpose brushes with rounded, stiff polyester bristles and either 12 or 16-inch plastic easy grip handles. Designed to clean bottles and other lab and production equipment.
  • Multipurpose, color-coded plastic bottle brushes
  • Durable, stiff polyester bristles
  • Easy grip plastic handle
  • For versatile and aggressive cleaning of bottles and equipment
  • Made from FDA approved, BPA free base resins
  • Available in Blue, Green, Red, White and Yellow
Specifica
Product Type Bottle Brush
Bristle Material Polyester
Bristle Type Morbido
Color-coded Yes
Materiale maniglia Polypropylene
Handle Type Round
Tipo di punta Bound Bristle Tip
Sterilità Non-sterile
Aspetto Rounded, blue, Bottle Brush Head with soft bristles, attached to a fixed length, blue, plastic handle with rounded end.
Autoclavabile Not Autoclavable
Care Instructions Keep at ambient temperature
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance; ISO 9001 Certified Facility; FDA Approved
Colore Blue
Content And Storage Keep at ambient temperature
Diametro (sistema imperiale) setole 3.25 in.
Diametro (sistema metrico) setole 8.26 cm
Dimensioni (L x P x A) 16 x 3.5 x 3.5 in (40.6 x 8.89 x 8.89 cm)
Monouso Reusable
Filtrato Non-filtered
Infiammabile No
Da utilizzare con (applicazione) Fine cleaning of bottles and various equipment in labs, cleanrooms and production facilities.
Da utilizzare con (apparecchiatura) BRSC6-01: NovaPoly Brush Cover; BRSC68-01: PolyMesh Brush Cover
Altezza (sistema imperiale) 3.5 in
Altezza (sistema metrico) 8.89 cm
Include Handle/Included, Part of Brush
Lunghezza (sistema imperiale) 16 in.
Lunghezza (sistema imperiale) setole 3.25 in.
Lunghezza (sistema imperiale) spazzola 6.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 9.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 40.6 cm
Lunghezza (sistema metrico) setole 8.26 cm
Lunghezza (sistema metrico) spazzola 16.5 cm
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 24.77 cm
Materiale Polypropylene, Polyester
N. di file di setole 19
Imballaggio Each Brush single bagged.
Quantità 12/Cs.
Resistente a Standard disinfectants and cleaning solutions
Size 16 x 10 x 6 in.
Larghezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 8.9 cm
Larghezza setole (sistema imperiale) 3.25 in.
Larghezza setole (sistema metrico) 8.26 cm