Learn More
Micronova™ NovaPoly™ Wipe
Codice prodotto. 13127356 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
13127356 9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm) pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13127356 Fornitore Micronova™ N. del fornitore WP699H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.50€
    68.77€ / pezzi 10
    Risparmia 2.73€
    3% Sconto
For ISO Classes 1 to 5
  • Low-linting polyester wipe with good absorbency
  • Inverted hem guards against trapping or generation of particles through exposed seams
  • Sturdy design with special absorbent weave for increased wicking capabilities
  • Can be laundered and passed down to less critical areas; also autoclavable
Specifica
Product Type Cleanroom Wipe
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 22.8 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 22.8 cm
Materiale Polyester
Autoclavabile Autoclavable
Dimensioni (L x P) 9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Used in workstations, walls, windows
Da utilizzare con (apparecchiatura) Laminar flow benches