Learn More
Micronova™ SlimLine™ Bucket
Codice prodotto. 12881994 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
6 gal.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema imperiale) Dimensione della confezione
12881994 6 gal. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12881994 Fornitore Micronova™ N. del fornitore B7DG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.40€
    76.70€ / pezzi 1
    Risparmia 3.70€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
These rectangular, 6 gallon buckets with a 20-inch width are an ideal choice for use with flat head mops and string mops in controlled environments. Designed for stand alone use or as replacements for Micronova SlimLine™ and SlimT™ Series Carts.
For use with SlimLine™ Cleanroom Cart System
  • For use with SlimLine or SlimT Cleanroom Cart System
  • 6 gallon capacity
  • Autoclavable
  • Color: Green
Note: There are no casters included. 
Specifica
Product Type Mop Bucket
Capacità (sistema metrico) 22.7 L
Materiale Polypropylene
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 6 gal.
Care Instructions Store at Ambient Temperature. To Autoclave - do not stack - invert Bucket to allow drainage.
Colore Green
Dimensions 55.9 x 30.5 x 26.7 cm (22 x 12 x 10.5 in.)
Da utilizzare con (applicazione) Cleaning Walls, Floors and Ceilings
Da utilizzare con (apparecchiatura) SlimLine mop and Bucket System
Altezza (sistema imperiale) 10.5 in.
Altezza (sistema metrico) 26.7 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 22 in.
Lunghezza (sistema metrico) 55.9 cm
Sterilità Non-sterile
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Larghezza (sistema metrico) 30.5 cm