Learn More
Micronova™ SilSat™ Sterile Lubricating Wipe
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11916875 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
6.5 x 4.25 in.
Dimensione della confezione:
24 confezioni
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
11916875 6.5 x 4.25 in. 24 confezioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11916875 Fornitore Micronova™ N. del fornitore SSW601IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    567.00€
    545.06€ / 24 confezioni
    Risparmia 21.94€
    3% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-03-2027
These sterile, knit polyester wipes are pre-saturated with a blend of medical-grade silicone and IPA for lubricating gaskets, seals and equipment in aseptic areas.
For cleaning and maintenance of mechanized equipment in aseptic processing areas.
  • Polyester wipe impregnated with a blend of medical grade silicone and IPA
  • Will lubricate gaskets and seals in isolators, refrigerators and cabinets in aseptic processing and support areas
  • Packaged 8 wipes to a pouch
  • Irradiated
Order Info
Packaged eight wipes per pouch.
Specifica
Product Type SilSat™ impregnated Silicone Pre-saturated Wipes
Lunghezza (sistema imperiale) 6.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 16.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 6 pollici
Larghezza (sistema metrico) 10.1 cm
Materiale Polyester
Assorbanza 5 mL
Autoclavabile Not Autoclavable
Content And Storage Store at ambient temperature. Avoid exposure to direct sunlight.
Monouso Single-use
Dimensioni (L x P) 6.5 x 4.25 in.
Da utilizzare con (applicazione) Lubricating Equipment, Gaskets in The Aseptic Area
Quantità confezione 24/Cs.
Soluzione di saturazione Polyester impregnated with 50% silicone and 50% alcohol