Learn More
Micronova™ M-Zone™ MicroDispenser™ Touch-Free Soap Dispenser
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11912475 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
12 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11912475 12 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11912475 Fornitore Micronova™ N. del fornitore ICDISP3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    130.19€ / pezzi 1
    Risparmia 6.81€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
A touch-free, hand care dispensing system that offers hassle-free, wall-mount installation and a gravity-fed pump, for simple bottle replacement and efficient battery use. Bulbs easily attach to soaps and sanitizers for use with the dispenser.
Combines touch-free dispensing with no-hassle installation and easy change out of bottles
MicroDispenser™ M-Zone
Questa unità compatta con alimentazione a gravità non presenta tubi e funziona con la semplice azione di pompaggio, per consentire di inserire più facilmente il flacone e di utilizzare la batteria in modo più efficiente
Beccuccio avvitato su flacone da 500 ml, il beccuccio verde con una capacità di 2 ml è adatto a saponi e disinfettanti standard e il beccuccio blu con una capacità di 1 ml è adatto agli IPA sterili
Una volta attaccato il beccuccio, il flacone si innesta nel pozzetto del dispenser
  • Quando il fascio elettronico viene interrotto da una mano che passa sotto l'unità, il beccuccio scende per erogare il sapone o il disinfettante
AquaHol™ Disinfettante per mani e guanti
  • Miscela personalizzata di 70% isopropanolo in 30% WFI (acqua per iniezioni), filtrata a 0.1 μm
  • Può essere usato sui guanti prima di entrare in aree asettiche o fra processi critici
NovaClenz™ Disinfettante mani istantaneo
  • 60% di alcol etilico disinfetta le mani senza bisogno di lavandino, acqua o asciugamani
  • Un gel trasparente con proprietà antisettiche e disinfettanti superiori, aiuta a prevenire il passaggio di batteri, inclusi pseudomonas, salmonella e stafilococchi
  • Riduce in modo efficace la comparsa di infezioni ospedaliere
  • Impieghi in ambito medico/sanitario
Hy-G-Clenz™ Sapone antibatterico
  • Efficace contro un'ampia gamma di batteri gram-positivi e gram-negativi, miscela con 0.3% di Triclosan e idratanti naturali, formulato per lavaggi frequenti delle mani
  • Perfetto per utilizzi sanitari e alimentari
  • Soddisfa gli standard OSHA
Specifica
Product Type Hand Soap Dispenser
Color-coded No
Tipo di maniglia None
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità OSHA and CDC
Colore White
Descrizione Requires AA Batteries; Requires Handcare 500 mL bottles and ICCAP-16 or ICCAP-17IR
Da utilizzare con (applicazione) Pharmaceutical, Biomedical, Healthcare
Lunghezza (sistema imperiale) 5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 13 cm
Materiale Plastic
Volume (sistema metrico) 500 mL
Larghezza (sistema metrico) 12 cm