Learn More
Micronova™ Dispenser automatico e saponi
BIOPHARMA
Product Code. 12832447 Shop All Micronova Products
Change view
Click to view available options
Product Type:
Antibacterial Hand Soap
Gloved Hand and Surface Sanitizer
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Unit Size:
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Product Type Sterilità Unit Size
12832447 Gloved Hand and Surface Sanitizer Sterile pezzi 6
13127296 Antibacterial Hand Soap Non-sterile pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 12832447 Supplier Micronova™ Supplier No. IC220
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Soaps and sanitizers formulated with highly effective, non-irritating ingredients are ideal for frequent use in clean and controlled environments. Designed for use with the MicroDispenser™. Include a saddle pump.
MicroDispenser™ M-Zone
Questa unità compatta con alimentazione a gravità non presenta tubi e funziona con la semplice azione di pompaggio, per consentire di inserire più facilmente il flacone e di utilizzare la batteria in modo più efficiente
Beccuccio avvitato su flacone da 500 ml, il beccuccio verde con una capacità di 2 ml è adatto a saponi e disinfettanti standard e il beccuccio blu con una capacità di 1 ml è adatto agli IPA sterili
Una volta attaccato il beccuccio, il flacone si innesta nel pozzetto del dispenser
  • Quando il fascio elettronico viene interrotto da una mano che passa sotto l'unità, il beccuccio scende per erogare il sapone o il disinfettante
AquaHol™ Disinfettante per mani e guanti
  • Miscela personalizzata di 70% isopropanolo in 30% WFI (acqua per iniezioni), filtrata a 0.1 μm
  • Può essere usato sui guanti prima di entrare in aree asettiche o fra processi critici
NovaClenz™ Disinfettante mani istantaneo
  • 60% di alcol etilico disinfetta le mani senza bisogno di lavandino, acqua o asciugamani
  • Un gel trasparente con proprietà antisettiche e disinfettanti superiori, aiuta a prevenire il passaggio di batteri, inclusi pseudomonas, salmonella e stafilococchi
  • Riduce in modo efficace la comparsa di infezioni ospedaliere
  • Impieghi in ambito medico/sanitario
Hy-G-Clenz™ Sapone antibatterico
  • Efficace contro un'ampia gamma di batteri gram-positivi e gram-negativi, miscela con 0.3% di Triclosan e idratanti naturali, formulato per lavaggi frequenti delle mani
  • Perfetto per utilizzi sanitari e alimentari
  • Soddisfa gli standard OSHA
Specifications
Product Type Gloved Hand and Surface Sanitizer
Color-coded No
Forma Clear Liquid
pH 7
Scent Regular Scent
Sterilità Sterile
Aspetto Colorless
Autoclavabile Not Autoclavable
Punti di ebollizione 83°C (181.4°F)
Care Instructions Ideal for use over cleanroom gloves prior to entering into aseptic areas and between critical processes.
Certificazione/Conformità OSHA, Analysis, Conformance, Irradiation
Colore Clear
Composizione 70% IPA/30% WFI Quality Water
Concentrazione 70% IPA
Tipo di contenitore HDPE
Content And Storage Store away from all heat/ignition sources and in original container that is tightly closed. Store locked up and separate from oxidizing materials. Avoid direct sunlight. Empty containers may retain product residue and can be hazardous.
Densità 0.872 to 0.883 at 20°C
Dimensioni (L x P x A) 7.75 x 1.75 x 3.75
Monouso Single-use
Filtrato Filtered
Infiammabile Yes
Da utilizzare con (applicazione) Agente sterilizzante per mani e guanti
Da utilizzare con (apparecchiatura) ICDISP-3 Touch-free MicroDispenser
Altezza (sistema imperiale) 7.75 in.
Altezza (sistema metrico) 19.69 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 3.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 9.53 cm
Punto di fusione -90°C (-130°F)
Imballaggio 6 bottles per poly-lined case
Quantità 6/Cs.
Resistente a Chemical
Size 500 mL
Solubilità Soluble in water
Pressione del vapore 4.1 kPa (30.753 mmHg) at 20°C
Volume (sistema imperiale) 16.9 oz.
Volume (sistema metrico) 500 mL
Peso (sistema imperiale) 16.9 oz.
Peso (sistema metrico) 0.5 kg
Larghezza (sistema imperiale) 1.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 4.45 cm
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • AquaHol
Mention d'avertissement
  • Pericolo
Catégorie de danger
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Mention de danger
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Conseils de prudence
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.