Description
Soaps and sanitizers formulated with highly effective, non-irritating ingredients are ideal for frequent use in clean and controlled environments. Designed for use with the MicroDispenser™. Include a saddle pump.
MicroDispenser™ M-Zone
Questa unità compatta con alimentazione a gravità non presenta tubi e funziona con la semplice azione di pompaggio, per consentire di inserire più facilmente il flacone e di utilizzare la batteria in modo più efficiente
Beccuccio avvitato su flacone da 500 ml, il beccuccio verde con una capacità di 2 ml è adatto a saponi e disinfettanti standard e il beccuccio blu con una capacità di 1 ml è adatto agli IPA sterili
Una volta attaccato il beccuccio, il flacone si innesta nel pozzetto del dispenser
- Quando il fascio elettronico viene interrotto da una mano che passa sotto l'unità, il beccuccio scende per erogare il sapone o il disinfettante
- Miscela personalizzata di 70% isopropanolo in 30% WFI (acqua per iniezioni), filtrata a 0.1 μm
- Può essere usato sui guanti prima di entrare in aree asettiche o fra processi critici
- 60% di alcol etilico disinfetta le mani senza bisogno di lavandino, acqua o asciugamani
- Un gel trasparente con proprietà antisettiche e disinfettanti superiori, aiuta a prevenire il passaggio di batteri, inclusi pseudomonas, salmonella e stafilococchi
- Riduce in modo efficace la comparsa di infezioni ospedaliere
- Impieghi in ambito medico/sanitario
- Efficace contro un'ampia gamma di batteri gram-positivi e gram-negativi, miscela con 0.3% di Triclosan e idratanti naturali, formulato per lavaggi frequenti delle mani
- Perfetto per utilizzi sanitari e alimentari
- Soddisfa gli standard OSHA
Spécification
Spécification
| Product Type | Antibacterial Hand Soap |
| Color-coded | No |
| Forma | Liquid |
| pH | 5.50 to 6.50 |
| Scent | Regular Scent |
| Sterilità | Non-sterile |
| Aspetto | Colorless |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | Certificate of Conformance |
| Colore | Clear |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.