Learn More
Micronova™ Dispenser automatico e saponi
A range of soaps and sanitizers formulated with highly effective, non-irritating ingredients that are ideal for frequent use in clean and controlled environments. Designed for use with the MicroDispenser™. Soaps and gel sanitizers include a saddle pump.
Marca:  Micronova™ IC-210
Dettagli aggiuntivi : CAS : 67-63-0 Peso : 2.97000kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : II
Codice prodotto. 12822447
Quantità Prezzo
1 122.00€ / pezzi 6
10 114.66€ / pezzi 6
In stock, pronto per la spedizione: 67
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
MicroDispenser™ M-Zone
Questa unità compatta con alimentazione a gravità non presenta tubi e funziona con la semplice azione di pompaggio, per consentire di inserire più facilmente il flacone e di utilizzare la batteria in modo più efficiente
Beccuccio avvitato su flacone da 500 ml, il beccuccio verde con una capacità di 2 ml è adatto a saponi e disinfettanti standard e il beccuccio blu con una capacità di 1 ml è adatto agli IPA sterili
Una volta attaccato il beccuccio, il flacone si innesta nel pozzetto del dispenser
  • Quando il fascio elettronico viene interrotto da una mano che passa sotto l'unità, il beccuccio scende per erogare il sapone o il disinfettante
AquaHol™ Disinfettante per mani e guanti
  • Miscela personalizzata di 70% isopropanolo in 30% WFI (acqua per iniezioni), filtrata a 0.1 μm
  • Può essere usato sui guanti prima di entrare in aree asettiche o fra processi critici
NovaClenz™ Disinfettante mani istantaneo
  • 60% di alcol etilico disinfetta le mani senza bisogno di lavandino, acqua o asciugamani
  • Un gel trasparente con proprietà antisettiche e disinfettanti superiori, aiuta a prevenire il passaggio di batteri, inclusi pseudomonas, salmonella e stafilococchi
  • Riduce in modo efficace la comparsa di infezioni ospedaliere
  • Impieghi in ambito medico/sanitario
Hy-G-Clenz™ Sapone antibatterico
  • Efficace contro un'ampia gamma di batteri gram-positivi e gram-negativi, miscela con 0.3% di Triclosan e idratanti naturali, formulato per lavaggi frequenti delle mani
  • Perfetto per utilizzi sanitari e alimentari
  • Soddisfa gli standard OSHA
Specifica
Specifica
Store at ambient temperature. Avoid direct sunlight
Hand Sanitizer
500 mL
60% ethanol sanitizing gel
Pink
Riduce l'incidenza di infezioni ospedaliere
Non-sterile
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • NovaClenz
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .