Learn More
Micronova™ Valve Brush
Codice prodotto. 12745755 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
40.6 cm
76.2 cm
Diametro (sistema metrico):
10.2 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
12745755 76.2 cm 10.2 cm Pezzo
12715755 40.6 cm 10.2 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12745755 Fornitore Micronova™ N. del fornitore BRWH70
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.85€
    80.49€ / pezzi 1
    Risparmia 3.36€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
A large, oval-shaped, polyester bristle brush with a BPA-free plastic core and handle, designed to clean drums, tanks and buckets.
The Micronova Valve Brush is ideal for equipment cleaning, including drums, tanks and buckets. All materials of construction are produced from base resins that are BPA free and FDA approved.
  • Large, oval-shaped brush with attached handle
  • Ideal for cleaning drums, tank, buckets and other equipment
  • Polyester bristles with a plastic core and handle
  • BPA free and FDA approved
Specifica
Product Type Valve Brush
Color-coded No
Tipo di maniglia Plastic
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore White
Content And Storage Keep at ambient temperature
Diametro (sistema imperiale) 4 in.
Diametro (sistema metrico) 10.2 cm
Diametro (sistema metrico) maniglia 10 cm
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Valve Brush to Clean Drums, Tanks, Buckets
Lunghezza (sistema imperiale) 30 in.
Lunghezza (sistema metrico) 76.2 cm
Materiale Polyester
Resistente a Chemicals
Larghezza (sistema metrico) 10.2 cm