Learn More
Socorex™ Micropipette Rack for Qualitix™ Tipfill Refill System
Codice prodotto. 15770649
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Micropipette Tips (10μL), Micropipette Tips (200μL )
Micropipette Tips (1000μL)
N. per confezione:
6
10
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità N. per confezione unitSize
15770649 Micropipette Tips (10μL), Micropipette Tips (200μL ) 10 pezzi 10
15790649 Micropipette Tips (1000μL) 6 pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15770649 Fornitore Socorex™ N. del fornitore 3070.0210ER
Spedizione stimata: 31-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Reusable, reclosable, and more space-saving than conventional racks. Socorex™ Micropipette Rack for Qualitix™ Tipfill Refill System readily accepts micropipette refill packs and has smooth, rounded edges and an ergonomic snap latch that won't catch gloves.
  • Accepts Qualitix™ Tipfill Refill System refill packs.
  • Hinged lid.
  • Smooth, rounded edges.
  • Ergonomic snap latch that won't catch gloves.
  • Transparent lid.
  • Reusable.
Specifica
Chiusura inclusa Yes
Autoclavabile Autoclavable
Colore Natural
Capacità Micropipette Tips (10μL), Micropipette Tips (200μL )
Sovrapponibile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Qualitix™Tipfill Refill System
N. per custodia 10
N. per confezione 10
Matrice 96