Learn More
Fisherbrand™ Microplate Centrifuge
Codice prodotto. 16311338 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
2 Standard PCR Microplates
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
16311338 2 Standard PCR Microplates Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16311338
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For fast spindowns of PCR microplates. The Fisherbrand Microplate Centrifuge has a small footprint with an easy-access removable rotor for easier cleaning.
  • Accommodates two standard-sized PCR microplates
  • Easily spins down droplets and condensation
  • Easy insertion and removal of plates
  • Swing-out rotor design eliminates need for plate seals
  • Digital display
  • 2500 rpm/850 x g
  • Electronic brake
Specifica
Capacità 2 Standard PCR Microplates
Velocità max 2,500 rpm
RCF max 850 x g
Altezza (sistema metrico) esterno 140 mm
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 289 mm
Certificazione/Conformità CE marked
Include Unit and swing-out rotor, EU/UK power cord, instruction manual
Profondità (sistema metrico) 356 mm
Rotore incluso Yes
Refrigerato No
Run Time 1 sec. to 10 min.
Tipo di display Digital