Learn More
Gilson™ Microplate Rack
Codice prodotto. 16636135 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
Code 17
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Dimensione della confezione
16636135 Code 17 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16636135 Fornitore Gilson™ N. del fornitore 170418
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
These racks are for use with the FC203B and FC204 Fraction Collectors.
  • HPLC Purification Technique
  • Used with Fraction Collector
  • Vessel Type: Microplate
Specifica
Descrizione Code 17