Learn More
Thermo Scientific™ Aluminum Support, tube/plate rack, 384-well
Codice prodotto. 11508525 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 rack
Dimensione della confezione:
1 unità
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11508525 1 rack 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11508525 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore PRK1383
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ aluminum support rack can be used for sample preparation, heat-sealing and automatic dispensing.
Perform sample preparation, heat-sealing and automatic dispensing using Thermo Scientific™ aluminum support rack.
Available in 96- and 384-well format.
  • For heat-sealing and automated dispensing
  • Industry-standard footprint fits in robotic workstations
  • Can be heated or cooled to assist with sample preparation
Includes:
Recommended for:
Sample handling, sample preparation, heat-sealing, automated dispensing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Blue/Clear, Clear
Capacità Microplates (384-well)
Materiale Aluminum
Forma Rettangolare
Da utilizzare con (apparecchiatura) Real-Time PCR Systems or Thermal Cyclers
Quantità 1 rack
Product Type Microplate Rack