Learn More
Thermo Scientific™ Rack di preparazione campioni per micropiastre
Codice prodotto. 10475779 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 racks
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10475779 5 racks pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10475779 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore PRK0963
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thermo Scientific™ 96-well sample preparation rack.
Thermo Scientific™ 96-well sample preparation rack.
For all 0.2mL tubes, strip tubes, 24-well Piko™ PCR Plates and 96-well non-skirted or semi-skirted plates.
  • Blue rack, clear cover
  • Industry-standard footprint fits in microplate centrifuge rotors
  • Clear lid allows for easy stacking and viewing of samples
Includes:
Recommended for:
Sample handling, sample preparation, sample storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Microplate Rack
Colore Blue/Clear, Clear
Capacità 0.2 mL Tubes
Forma Rettangolare
Da utilizzare con (apparecchiatura) Real-Time PCR Systems or Thermal Cyclers
Imballaggio 5 Racks
Quantità 5 racks