Learn More
Fisherbrand™ Agitatori per micropiastre con piattaforma a 4 posti
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiDescrizione
Includes
4 place microplate clamps on aluminum platform
- Velocità di agitazione variabile: Da 150 a 1000 giri/min
- Montaggio facile e veloce delle micropiastre di profondità standard
- Funzionamento continuo o temporizzato, con spegnimento automatico
- Il display indica le ultime impostazioni utilizzate, anche dopo lo spegnimento.
- Esecuzione ininterrotta con l'ultima velocità impostata e il tempo rimanente nel momento in cui la corrente è ritornata.
- La temperatura di esercizio tra 5° e 40° C consente l'utilizzo in frigoriferi, camere fredde e incubatori non a CO2
- Contiene fino a quattro micropiastre
- Il timer elettronico facile da utilizzare garantisce un accurato conto alla rovescia e ripetibilità delle incubazioni sensibili al fattore tempo
Specifica
Specifica
| Orbita | 2.5 mm (0.1 pollici) |
| Capacità portata carico (sistema metrico) | 5 kg |
| Accuratezza del controllo della velocità | Precisione velocità: ±1 giri/min |
| Intervallo di velocità | Da 150 a 1000 giri/min |
| Tensione | Da 100 a 240 V |
| Temperature Range (Metric) | Da 5°C a 40°C |
| Product Type | Microplate Shaker |
| Tipo di spina | UE, UK, CN |
| Materiale | Aluminum Platform |
| Dimensioni della piattaforma (L x P) | 320 x 2 60 mm |
| Vedi altri risultati |