Learn More
Sartorius Microsart™ AMP Extraction Kit
Codice prodotto. 15494084 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 Columns/Kit
Dimensione della confezione:
25 reazioni
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15494084 50 Columns/Kit 25 reazioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15494084 Fornitore Sartorius N. del fornitore SMB952003
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
For use with Microsart™ Mycoplasma AMP, Research quantitative detection kits.
  • Used for isolation of genomic DNA from different types of sample material
  • Compatible with Microsart™ Mycoplasma AMP, Research qPCR kits
  • Sensitive and robust detection of Mycoplasma within test samples
Compliance
EP 2.6.7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage 2°C to 8°C
Tipo di campione Cell Culture Supernatants
Da utilizzare con (applicazione) Mycoplasma Detection
Include Buffers, collection tubes, sample storage tubes
Product Type Extraction Kit
Quantità 50 Columns/Kit
Volume del campione 200μL
Specie Mycoplasma
Bersaglio DNA