Learn More
Sartorius™ Microsart Mini Vacuum Pump
Codice prodotto. 10302120 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
6 L/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata Dimensione della confezione
10302120 6 L/min. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10302120 Fornitore Sartorius™ N. del fornitore 1669425006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    814.00€
    683.00€ / pezzi 1
    Risparmia 131.00€
    16% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Ideal small vacuum pump for single vacuum filtrations. Sartorius™ Microsart Mini Vacuum Pump is designed to meet the needs of microbiology laboratories.
  • 6L/min for 1-branch manifolds and individual filter holders
  • Intelligent pump design facilitates easy and efficient operation, even in limited space
  • Adjustable vacuum
  • Integral, newly structured, leak-proof membrane
  • Noise development during operation is reduced by 50% compared to conventional membrane pumps
  • Maintenance-free, 5,000 operating hours guaranteed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vuoto max 100 mbar
Amperaggio 0.63 A
Requisiti elettrici 230 V 50 Hz 65 w
Dimensioni (L x P x A) 164 x 90 x 141 mm
Profondità (sistema metrico) 90 mm
Livello di rumorosità 53.5 db (A)
Wattage 65 w
Peso (sistema metrico) 1.9 kg
Temperatura (sistema metrico) max 40°C
Temperatura min. (sistema metrico) 5°C
Portata 6 L/min.
Frequenza 50 Hz
Overall Height (Metric) 141 mm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 164 mm
Tipo di pompa Microsart Mini Vacuum Pump
Applicazioni Single filtration run with individual filter station
Tensione 230 V
Da utilizzare con (applicazione) Food and beverage, environmental/water testing, pharma/biotech, microbial enumeration