Learn More
Hach™ Microscope Slides
Codice prodotto. 10622415
Cambia vista
Click to view available options
Product Type: Microscope Slide
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10622415 Product Type: Microscope Slide
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10622415 Fornitore Hach™ N. del fornitore 1170300
Spedizione stimata: 14-12-2026
Precleaned standard microscope slides.
  • Size: 25.4 x 76.2mm (1 x 3 in.)
  • Thickness: 1mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 76.2 mm
N. per custodia 72 Slides
Precleaned Yes
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Tipo Microscope Slide
Colore Clear
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 25.4 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 3 in.