Learn More
Heathrow Scientific™ Microscope Slide Holder
Codice prodotto. 15346167 Sfoglia Tutto Thermo Scientific CO2 Incubators Prodotti
Codice prodotto. 15346167 Fornitore Heathrow Scientific™ N. del fornitore HS15981C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.90€
    32.76€ / pezzi 1
    Risparmia 5.14€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Holds slides during evaluation, cleaning, and drying. Heathrow Scientific™ includes rubber feet for to prevent unintentional movement.
  • Made from chemical-resistant polyethylene
  • Solid, strong construction with rubber feet for bench top stability
Specifica
Tipo Microscope Slide Box
Capacità vetrino 15
Sostegni dispositivo Slides
Dimensioni (L x P x A) 153 x 102 x 21 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microscope Slide
Materiale Polyethylene