Descrizione
- Thickness of approx.. 1 mm
- Size approx. 76x 26 mm
- Slides with ground edges are recommended to reduce the risk of injury
- To protect against penetrating humidity the entire packing unit is also optionally available sealed in an aluminum bag
- Pack quantity of 2500, 50 boxes of 50 slides
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 76 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 26 mm |
| N. per custodia | 2500 |
| N. per confezione | 50 |
| Edges | Cut |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Spessore (sistema metrico) | 1 mm |
| Colore | Clear |
| Descrizione | Twin frosted end |
| Quantità | 50 Boxes of 50 Slides |
| Vedi altri risultati |