Learn More
Epredia™ Vetrini per microscopio, tagliati, 1mm
Codice prodotto. 12342108 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
45 x 30 mm
75 x 50 mm
76 x 26 mm
Quantità:
100 Pieces in Cardboard Box
100 Pieces in Paper
50 Pieces in Box
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Quantità Dimensione della confezione
12342108 76 x 26 mm 50 Pieces in Box pezzi 50
15326395 75 x 50 mm 100 Pieces in Cardboard Box pezzi 1000
16311906 45 x 30 mm 100 Pieces in Paper pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12342108 Fornitore Epredia™ N. del fornitore AA00000102E01FST20
Quantità Prezzo
1 2.56€ / pezzi 50
40 2.21€ / pezzi 50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
I vetrini Premium vengono realizzati mediante un esclusivo processo di pulizia brevettato, concepito per garantire risultati coerenti e facilità d'interpretazione. Il processo consente di utilizzare questi vetrini per le attività di routine di istologia e microbiologia, in particolare in applicazioni che forniscono costantemente strisci ematici nitidi e dai bordi sfumati con una buona morfologia.
  • Realizzati in vetro soda-calcico ultra bianco
  • Ridotto contenuto di ferro per bassa autofluorescenza
  • Riflessi verdi ridotti al minimo
  • Trasparenza ottimale garantita
  • Igienici, piani e pronti all'uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 76 mm
Larghezza (sistema metrico) 26 mm
Materiale Vetro a calce sodata
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Certificazione/Conformità ISO8037/I
Rivestimento Senza rivestimento
Quantità 50 Pieces in Box
Superficie di scrittura No
Dimensioni (L x P) 76 x 26 mm