Learn More
Rogo Sampaic™ Microscopic Needle
Codice prodotto. 11708234
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
140 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11708234 140 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11708234 Fornitore Rogo Sampaic™ N. del fornitore FMD005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.60€
    12.55€ / pezzi 10
    Risparmia 2.05€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 01-12-2026
Specifica
Product Type Microscopic needle
Materiale Stainless Steel
Stile punta Curved Point
Lunghezza (sistema metrico) 140 mm