Learn More
Hirschmann™ Microscopic Slide with Cut Edges
Codice prodotto. 10049700
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10049700 1000/Pk. pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10049700 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 8200103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.00€
    69.30€ / pezzi 1000
    Risparmia 10.70€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
An excellent choice for microscopy applications in the laboratory.
  • 76 x 26 mm
  • Thickness from 0.95-1.05 mm
  • Extrawhite in color
  • With LOT number on packaging
  • Labelled with: usable until, CE pursuant to IVD 98/79 EC
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 76 mm
Larghezza (sistema metrico) 26 mm
Edges Cut
Spessore (sistema metrico) 0.95 to 1.05 mm
Tipo Microscope Slide
Colore Extra White
Certificazione/Conformità CE pursuant to IVD 98/79 EC
Da utilizzare con (applicazione) Microscopy
Quantità 1000/Pk.
Dimensioni (L x P) 76 x 26 mm