Learn More
Cytiva Microsep™ Advance Centrifugal Devices with Omega Membrane
Codice prodotto. 17164741
Cambia vista
Click to view available options
MWCO:
1 kDa
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
Include:
100/Pk.
24/Pk.
Colore:
Blue
Clear
Giallo
Gray
Rosso
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 24
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. MWCO Include Colore Dimensione della confezione
17164741 1 kDa 24/Pk. Giallo pezzi 24
17134751 30 kDa 100/Pk. Rosso pezzi 100
17194741 3 kDa 100/Pk. Gray pezzi 100
17144751 100 kDa 24/Pk. Clear pezzi 24
17124751 30 kDa 24/Pk. Rosso pezzi 24
17154751 100 kDa 100/Pk. Clear pezzi 100
17114751 10 kDa 100/Pk. Blue pezzi 100
17184741 3 kDa 24/Pk. Gray pezzi 24
17174741 1 kDa 100/Pk. Giallo pezzi 100
17104751 10 kDa 24/Pk. Blue pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 17164741 Fornitore Cytiva N. del fornitore MCP001C41
Stem Cell Research Savings
Usa il codice promozionale 28032
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Microsep Advance Centrifugal Devices with Omega Membrane quickly concentrates up to 5 mL of biological sample.
  • Exchange buffer or remove salt of chromatography eluates and gradient fractions
  • For research applications only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Giallo
Descrizione EFA: 3.3 cm2
Materiale (membrana) PES
MWCO 1 kDa
Sterilità Non-sterile
Include 24/Pk.
Volume (sistema metrico) 0.5 to 5 mL (Sample)