Learn More
MicroSEQ™ E. coli O157:H7 Detection Kit
Codice prodotto. 12143911
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
96 Tests
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12143911 96 Tests Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12143911 Fornitore Thermo Scientific Oxoid N. del fornitore 4427409
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1085.00€
    463.44€ / pezzi 1
    Risparmia 621.56€
    57% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-02-2027
Specifica
Certificazione/Conformità AOAC
Content And Storage This kit contains Assay Beads in 12 8-tube strips (store at 2 to 8°C in the dark), 12 MicroAmp™ Optical 8-Cap Strips, and a tube of Pathogen Detection Negative Control (store at 2 to 8°C in the dark).
There are sufficient reagents to perform 96 tests.
Analiti rilevabili E. coli
Metodo di rilevamento Primer-Probe Detection
Formato Kit
Tipo di campione Any swab type, food, water samples
Tipo qPCR Detection Kit
Hot Start Built-In Hot Start
Passive Reference Dye ROX (Pre-mixed)
PCR Method qPCR
Polimerasi AmpliTaq™ Fast DNA Polymerase
Primer Probe Compatibility TaqMan™
Linea di prodotti MicroSEQ
Quantità 96 Tests
Specie Human
Strain or Genotype E. coli O157:H7
Target Organism Class E. coli
Durata del test Fast
Applicazione validata Real-Time PCR