Learn More
Applied Biosystems™ MicroSEQ™ ID 16S rDNA 500 Library v2022
Codice prodotto. 18723634 Sfoglia Tutto Applied Biosystems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18723634 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18723634 Fornitore Applied Biosystems™ N. del fornitore A57312
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The MicroSEQ ID 16S rDNA 500 Library v2022 is for use with MicroSEQ ID Microbial Identification Software v4.0.
The MicroSEQ ID 16S rDNA 500 Library v2022 is for use with MicroSEQ ID Microbial Identification Software v4.0. It contains over 2100 reference 16S rRNA sequences from bacteria. The library entries contain the first 500 bases of the 16S rRNA gene, enough to identify bacterial unknowns.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Sequencing Type Genome and DNA Sequencing
Da utilizzare con (apparecchiatura) SeqStudio Genetic Analyzers, SeqStudio Flex Genetic Analyzers
Da utilizzare con (applicazione) Microbial Identification
Licenza Static
Sistema operativo Microsoft Windows 10
Linea di prodotti MicroSeq™ ID
Product Type Microbial Identification Software
Quantità 1 Ea.
Software Data Collection and Analysis Software