Learn More
IKA™ MICROSTAR Digital, Overhead Stirrer
Codice prodotto. 15946532 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Speed:
50 to 1000 rpm
50 to 2000 rpm
Capacità:
5 L
10 L
Coppia:
15 Ncm
7.5 Ncm
Viscosità:
4000 mPas
8000 mPas
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Speed Capacità Coppia Viscosità Dimensione della confezione
15946532 50 to 1000 rpm 10 L 15 Ncm 8000 mPas Pezzo
15995681 50 to 2000 rpm 5 L 7.5 Ncm 4000 mPas Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15946532 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0025004883
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.00€
    1172.00€ / pezzi 1
    Risparmia 43.00€
    3% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 20-01-2027
Space-saving, easy-to-use, compact overhead stirrer.
  • Space-saving high performer
  • Perfect basic functionalities
  • Compact design
  • Reliable
  • Guaranteed constant torque over the entire rpm range
  • Easy operation using a stable rotary knob
  • Regular software updates available via USB interface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Speed 50 to 1000 rpm
Capacità 10 L
Display LED
Tensione 100/240 V, DC Voltage: 24 V
Wattage 32 w
Diametro (sistema imperiale) 0.3 in.
Diametro (sistema metrico) 8.5 mm
Dimensioni (L x P x A) 60 x 173 x 126 mm
Requisiti elettrici 100-240 V, 50/60 Hz, 32 W
Frequenza 50/60 Hz
Dimensioni mandrino 0.5 to 8 mm
Include USB interface
Materiale Alu-Cast Coating/Thermoplastic Polymer
Modello Microstar 15
Tipo di motore Brushless DC
Coppia 15 Ncm
Viscosità 8000 mPas
Peso (sistema metrico) 1.26 kg