Learn More
BD Microtainer™ Tubes with Microgard™ Closure
Codice prodotto. 10346134
Cambia vista
Click to view available options
Colore chiusura:
Gold
Gray
Green
Mint Green
Red
Rosa
Include:
Affected plain capillary tube
Affected serum tube
Unaffected EDTA tube
Unaffected plasma tube
Dimensione della confezione:
pezzi 200
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore chiusura Include Dimensione della confezione
10346134 Rosa Unaffected EDTA tube pezzi 200
12947646 Green Unaffected plasma tube pezzi 200
12957646 Mint Green Unaffected plasma tube pezzi 200
12927406 Gold Affected serum tube pezzi 200
12937646 Gray Unaffected EDTA tube pezzi 200
12977646 Red Affected plain capillary tube pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10346134 Fornitore BD N. del fornitore 365975
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Designed for whenever only the smallest amounts of blood are required. BD Microtainer™ Tubes with Microgard™ Closure are color coded to correspond with the type of blood collection and are marked with the correct filling level for the anticoagulant.
BD Microtainer™ tubes are used for the collection, transport and processing of capillary or venous blood from skin puncture. It is ideal for use with infants, children, geriatrics and emergency patients whenever only the smallest amounts of blood are required.
  • Wider diameter (8mm) for ease of collection and improved mixing
  • Color-coded caps correspond to the standard Vacutainer™ color-coding system for easy identification
  • Available with a variety of additives for use in various tests
  • Amber-tinted tubes are available for light sensitive analytes
  • Integrated collection scoop and visible fill lines
  • Microgard™ “twist assist” closure reduces the risk of splatter when removing the cap to protect against exposure
  • Closure can be used with a tube extender for use in 13mm x 75mm racks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Product Type Provetta da prelievo di sangue capillare
Additivo Additivo EDTA K2
Materiale Polipropilene
Sterilità Non-sterile
Tipo di chiusura Microgard
Capacità (sistema metrico) 250 to 500 μL
Diametro (sistema metrico) interno 8 mm
Chiusura inclusa Yes
Colore chiusura Rosa
Quantità 200 Pk.
Include Unaffected EDTA tube
Da utilizzare con (applicazione) Usato per prelievi ematici capillari
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • TUBE MICRO W/MICROGARD EDTA
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: dipotassium EDTA