Learn More
Thermo Scientific™ Microtee PEEK 360μm with Fittings
Codice prodotto. 11580924 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
PEEK
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
11580924 PEEK Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11580924 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore P888
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Used to join 360μm capillary tubing together. Specifically designed with a 0.006 in. thruhole that delivers a low swept volume.
  • Constructed from inert PEEK
  • Ideal for chemical resistance
  • Includes (3) F-152 and (3) P-416BLK Fittings
  • High-pressure
  • Biocompatible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tipo Tee
Include Fittings
Materiale PEEK
Dimensione particelle 360 &m;m