Learn More
Fisherbrand™ Microtip for use with 500 and 700 watt Sonic Dismembrators
Codice prodotto. 12901181 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo volume (sistema metrico):
0.2 to 5 mL
Da 0,5 a 15 ml
Da 5 a 50 ml
Diametro (sistema metrico) punta:
2mm
3 mm
6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo volume (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) punta Dimensione della confezione
12901181 Da 5 a 50 ml 6 mm Pezzo
12981171 0.2 to 5 mL 2mm Pezzo
12991171 Da 0,5 a 15 ml 3 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12901181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    452.01€
    290.49€ / pezzi 1
    Risparmia 161.52€
    35% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Requires
Il modello N. No. FB4220
Microtips are thin, high intensity probes which are designed for processing small sample volumes. Microtips screw into the threaded end of the standard 1/2 in. probe (4220).
Queste sonde Fisher Scientific™ sono progettate per i disintegratori ultrasonici modello 505 e 705.
  • Disponibile con diametro da 0,15 cm (1/16 di pollice) a 2,54 cm (1 pollice)
  • Opzioni di capacità da 0.2-5 ml a 100-1000 ml
  • Sonde con puntale sostituibile, con micropunta e per solidi
Specifica
Ampiezza 170μ m
Intervallo volume (sistema metrico) Da 5 a 50 ml
Diametro (sistema imperiale) 0.25 pollici
Diametro (sistema imperiale) punta 1/4 pollici
Diametro (sistema metrico) 0.63 cm
Diametro (sistema metrico) punta 6 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dismembratore sonico
Include Sonda
Quantità confezione 1 probe
Product Type Sonda