Learn More
Fisherbrand™ Microtip for use with 500 and 700 watt Sonic Dismembrators
Codice prodotto. 12981171 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo volume (sistema metrico):
0.2 to 5 mL
Da 0,5 a 15 ml
Da 5 a 50 ml
Diametro (sistema metrico) punta:
2mm
3 mm
6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo volume (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) punta Dimensione della confezione
12981171 0.2 to 5 mL 2mm Pezzo
12991171 Da 0,5 a 15 ml 3 mm Pezzo
12901181 Da 5 a 50 ml 6 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12981171
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    592.00€
    345.61€ / pezzi 1
    Risparmia 246.39€
    41% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Requires
Il modello N. No. FB4220
Microtips are thin, high intensity probes which are designed for processing small sample volumes. Microtips screw into the threaded end of the standard 1/2 in. probe (4220).
Queste sonde Fisher Scientific™ sono progettate per i disintegratori ultrasonici modello 505 e 705.
  • 1/16 in. Microtip Probe for Model 505/705 Sonic Dismembrator
  • For processing 0.2 to 5mL volumes
  • Requires #4220 (1/2 in. Replaceable tip probe)
Specifica
Ampiezza 320 μm maximum
Intervallo volume (sistema metrico) 0.2 to 5 mL
Diametro (sistema imperiale) 0.625 pollici
Diametro (sistema imperiale) punta 1/16 pollici
Diametro (sistema metrico) 0.4cm
Diametro (sistema metrico) punta 2mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 0.5 in. probe (#4220) for Model 505 and 705 sonic dismembrator
Include Sonda
Quantità confezione 1 probe
Product Type Microtip Probe