Learn More
Fisherbrand™ Microtip for use with 500 and 700 watt Sonic Dismembrators
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiDescription
Requires
Il modello N. No. FB4220
Queste sonde Fisher Scientific™ sono progettate per i disintegratori ultrasonici modello 505 e 705.
- Sonda per micropuntale da 1/8' per disintegratore ultrasonico modello 505/705
- Per il trattamento di volumi compresi tra 0,5 e 15 ml
- Richiede n. 4220 (sonda con puntale sostituibile da 1/2')
Spécification
Spécification
| Ampiezza | Massimo 380 μm |
| Intervallo volume (sistema metrico) | Da 0,5 a 15 ml |
| Diametro (sistema imperiale) | 0,12 pollici |
| Diametro (sistema imperiale) punta | 1/8 pollici |
| Diametro (sistema metrico) | 0,3 cm |
| Diametro (sistema metrico) punta | 3 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sonda da 0,5in. (n. cat. 4220) per disintegratori ultrasonici modello 505 e 705 |
| Include | Sonda |
| Quantità confezione | 1 sonda |
| Product Type | Sonda con micropuntale |