Learn More
Eppendorf™ Rotore per microtitolazione
Codice prodotto. 10134792 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
96 x 0.2 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
10134792 96 x 0.2 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10134792 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5427700005
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Compatibile con le centrifughe Eppendorf™ 5430/5430 R. Il rotore Eppendorf™ A-2-MTP ha un design carenato e un funzionamento silenzioso.
  • Velocità massima: 2,204 ×  g (4,680 giri/min.)
  • Rotore basculante a 2 posizioni per piastre MTP, PCR e Deepwell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Rotore per microtitolatore
Capacità 96 x 0.2 mL
RCF max 2,024 x g
Velocità max 4,680 rpm