Description
Seal 1.2mL microtiter tubes tightly for storage by using Thermo Scientific™ Microtiter Tube Plug Strips.
- LDPE non-autoclavable
- Eight-plug strips can be easily cut apart for individual samples
- Available sterile and nonsterile
Specifications
Specifications
| Product Type | 8-cap Strip |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Descrizione | 1.2mL Microtiter Tube 8-cap plug strip |
| Materiale | LDPE |
| Colore | Natural |
| Imballaggio | 10 sealed bags of twelve 8 cap strips/unit, 5 units/case |
| Quantità | 120/Pk., 5/Cs. |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Plug Strips |